Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with 3 in. Sanitary Neck
Artikelnummer. 10245831
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10245831 20 l 1 Stück
10411222 10 l 1 Stück
10173921 50 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10245831 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 26300020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    535.00 CHF
    466.86 CHF / 1 Stück
    Sparen 68.14 CHF
    12% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Führen Sie aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen in biopharmazeutischen Anwendungen durch. Farbe: Weiß
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Sanitär-Ballonflaschen aus Polypropylen mit 3 Zoll-Sanitärflansch aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenentnahmen in biopharmazeutischen Anwendungen durch. Der verschweißte Sanitärflansch der Ballonflaschen ist einfach zu reinigen und ist nicht mit einem Schraubgewinde ausgestattet.
  • Vielseitig mit 3″ hygienischen Tri-Clover-Flanschen
  • Hygienisches Design mit weniger Oberflächen für Kontaminationen
  • Autoklavierbar/Auslaufsicher†
† Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Verschlussgröße 3 in.
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 282 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für aseptische Flüssigkeitstransfers oder Probenahmen in biopharmazeutischen Anwendungen, Storage, Transportation ​
Höhe (metrisch) mit Verschluss 496 mm
Enthält Griffe
Material Polypropylen
Flaschenhalstyp 3 in. Sanitary Neck Design
Anzahl pro Karton 1 Ea.
Produkttyp Ballonflasche mit Enghals
Sterilität Nicht steril
Arbeitsablaufschritt Upstream media/buffer prep and storage
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.