Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen
Beschreibung
Verringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen. Verwenden Sie die sterilen, gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen, die speziell für Hersteller pharmazeutischer und biologischer Produkte entwickelt wurden. Hervorragend geeignet zum Einfrieren.
- Haltbares, durchscheinendes PC gewährleistet die Integrität der Probe
- Verschlüsse besitzen eine Silikoneinlage für Auslaufsicherheit†
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für den Flüssigkeitstransfer
- Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
- Geeignet zur Lagerung bei Temperaturen von -100 °C bis +100 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,2 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 20mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfrieren |
| Material | Polycarbonat |
| Anzahl pro Karton | 500/Cs. |
| Anzahl pro Packung | 100/Pk. |
| Sterilität | Steril |
| Temperaturbereich (metrisch) | -100°C to 100°C |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten. Anmerkung: Nicht auf Heizplatten verwendbar.