Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zylinder mit PMP-Graduierungen
Garantieren Sie mit den Nalgene Zylindern mit PMP-Graduierungen die Anforderungen an die Genauigkeit nach ASTM-Klasse B, E1272. Alle Größen verfügen über eine großzügige Ausgusstülle und geprägte Graduierungen.
13.18 CHF - 352.00 CHF
Spezifikation
Material | PMP (Polymethylpenten) |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Entsprechen CFR 21, Teil 177.1520 |
Anzahl pro Packung | 1 |
Kalibrierung | Volumenaufnahme, Volumenabgabe |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10598711
|
Thermo Scientific™
3663-0010 |
10 ml | 0.2 ml |
13.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10483901
|
Thermo Scientific™
3663-0025 |
25 ml | 0.5 ml |
15.13 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10493901
|
Thermo Scientific™
3663-0050 |
50 ml | 1 ml |
16.41 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10140091
|
Thermo Scientific™
3663-0100 |
100 ml | 1 ml |
19.27 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10363531
|
Thermo Scientific™
3663-0250 |
250 ml | 2 ml |
26.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10475841
|
Thermo Scientific™
3663-0500 |
500 ml | 5 ml |
33.21 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10485841
|
Thermo Scientific™
3663-1000 |
1000 ml | 10 ml |
43.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10343581
|
Thermo Scientific™
3663-2000 |
2000 ml | 20 ml |
70.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15971621
|
Thermo Scientific™
3663-4000 |
4000 ml | 50 ml |
352.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Mit diesen Thermo Scientific™ Nalgene™ Zylindern mit PMP-Graduierungen erfüllen Sie die Genauigkeitsanforderungen gemäß ASTM Klasse B, E1272 und CFR21, Teil 177.1520. Alle Größen haben einen großen Ausguss und eingearbeitete Graduierungen, die nicht abnutzen, sowie einen großen blauen Standfuß, der Kippen verhindert. Diese Zylinder aus Polymethylpenten können chemisch sterilisiert werden und sind eignen sich für Lebensmittel und Getränke.
Merkmale:- Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert - eindeutige Füllhöhe
- Breiter blauer, achteckiger Standfuß aus Polypropylen verhindert Kippen
- Permanente siebbedruckte Graduierungen gewährleisten ein einfaches Ablesen
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit für eine Vielzahl von Lösungen
- Beständig gegenüber Temperaturen bis +135 °C (275 °F) für vielfältige Anwendungen
- Autoklavierbar (beeinträchtigt die Genauigkeit)
- Durchsichtig
Bestellinformationen:
- Einzeln verpackt
- Bei den Größen 10, 25, 50, 100, 250, 500 und 1000 ml verlaufen die Graduierungen von der Vorder- bis zur Rückseite
- Die Größen 2000 und 4000 ml verfügen über Standard-Graduierungen
Spezifikation
PMP (Polymethylpenten) | |
1 | |
Autoklavierbar | |
Rund | |
Hexagonal |
Entsprechen CFR 21, Teil 177.1520 | |
Volumenaufnahme, Volumenabgabe | |
145 °C | |
293 °F | |
Messzylinder |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.