Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wirtschaftliche Messzylinder mit Graduierung; PMP
Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PMP-Messzylinder besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit und sind durchsichtig und stoßfest.
4.34 CHF - 20.55 CHF
Spezifikation
Material | PMP (Polymethylpenten) |
---|---|
Kalibrierung | Volumenaufnahme |
Form | Rund |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labore |
Base Type | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10323341
|
Thermo Scientific™
3665-0010 |
10 ml | 0.2 ml |
4.34 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10281591
|
Thermo Scientific™
3665-0025 |
25 ml | 0.5 ml |
5.63 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10706831
|
Thermo Scientific™
3665-0050 |
50 ml | 1 ml |
6.53 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10241691
|
Thermo Scientific™
3665-0100 |
100 ml | 1 ml |
9.56 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10008610
|
Thermo Scientific™
3665-0250 |
250 ml | 2 ml |
10.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10413901
|
Thermo Scientific™
3665-0500 |
500 ml | 5 ml |
14.46 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10747211
|
Thermo Scientific™
3665-1000 |
1000 ml | 10 ml |
20.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Wirtschaftliche PMP-Messzylinder besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit und sind durchsichtig und stoßfest.
Diese Messzylinder besitzen einen großen Ausguss für ein einfaches Dispensieren von Flüssigkeiten, sowie leicht ablesbare, permanente und somit abriebfeste Graduierungen.
- Die Messzylinder sind durchsichtig, bruchsicher, nicht benetzbar und zu günstigen Preisen erhältlich
- Wirtschaftlich und wiederverwertbar; für den einmaligen Gebrauch ausgelegt
- Ablesen wird nicht durch Meniskusbildung erschwert und ermöglicht dadurch genaue Messungen.
- Gute Temperaturbeständigkeit bis +135 °C
- Großer, gerillter Standfuß sorgt für größere Haltbarkeit und Standfestigkeit, und verhindert so ein Kippen.
- Kalibriert auf Halten/Ausgießen bei 20 °C
- Graduiert
Spezifikation
PMP (Polymethylpenten) | |
Rund | |
Rund |
Volumenaufnahme | |
Labore | |
Messzylinder |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.