Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Beschreibung
Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ platingehärteten Silikonschläuchen von pharmazeutischer Qualität für Peristaltikpumpen. Diese flexiblen, beständigen, hochreinen, durchsichtigen Schläuche sind für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen ausgelegt, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie.
- Geschmacklos, geruchlos, nicht zytotoxisch und nicht hämolytisch
- Enthält weder Phthalat-Weichmacher noch Peroxide, die in die Flüssigkeit im Schlauch entweichen können
- Geringbindende Oberfläche minimiert die Absorption bei Proteinen und Lebensmitteln
- Autoklavierbar, kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
- Härtegrad: Shore A, 50
Bestellinformationen: Doppelt verpackt im Karton von 15.2 m
Gewährleistung: 90 Tage
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Meets USP<87> Cytotoxicity (Agar Diffusion and MEM Elution methods); USP<88> Class VI; USP<661>Physicochemical Tests; ISO10993-3 Bacterial Mutagenicity – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolysis Direct Contact, EP 3.1.9 Silicone Elastomer f |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/4 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 6.4 mm |
| Material | Silikon (platingehärtet) |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7/16 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11.1 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Dicke (angloamerikanisch) | 3/32 in. |
| Dicke (metrisch) | 2.4 mm |
| Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.