Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Code produit 31337385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Schlauchgröße:
Nr. 15
Nr. 16
Nr. 17
Nr. 18
Nr. 25
Nr. 73
Conditionnement:
1 Stück
25 Stück
7.60 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Schlauchgröße Conditionnement
31337385 Nr. 25 -
17425962 Nr. 15 1 Stück
15102408 Nr. 16 7.60 Meter
15646398 Nr. 17 25 Stück
15656398 Nr. 73 25 Stück
18799349 Nr. 18 7.60 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31337385 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 86003025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 CHF
    123.78 CHF / 7.62 Meter
    Sparen 11.22 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers. Diese beständigen, hochreinen Schläuche sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie.
Bei Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ platingehärteten Silikonschläuchen von pharmazeutischer Qualität für Peristaltikpumpen können Sie jedes Mal einen zuverlässigen und genauen Flüssigkeitstransfer sicherstellen.Diese flexiblen, beständigen, hochreinen, durchsichtigen Schläuche wurden für eine Vielzahl von Transferanwendungen entwickelt, einschließlich Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie.
  • Geschmacksneutral, geruchlos, nicht-zytotoxisch, pyrogenfrei und nicht-hämolytisch
  • Enthält weder Phthalat-Weichmacher noch Peroxide, die in die Flüssigkeit im Schlauch entweichen können
  • Durch die Oberflächen mit niedriger Bindungsaffinität wird die Absorption bei Proteinen und Lebensmittelprodukten minimiert
  • Autoklavierbar, kann auch durch Gammabestrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
  • Härtegrad: Shore A, 50
  • Erfüllt die Anforderungen der US-Behörden FDA, USDA, US-Arzneibuch Klasse VI, 24. Ausgabe und 3A Sanitary Standards
Bestellinformationen
Doppelt verpackte Rolle mit 7.6 m (25 in.) pro Packung
Gewährleistung: 90 Tage
Hinweis: Nicht für invasiven Gebrauch bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zertifizierung/Konformität Meets USP<87> Cytotoxicity (Agar Diffusion and MEM Elution methods); USP<88> Class VI; USP<661>Physicochemical Tests; ISO10993-3 Bacterial – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolysis Direct Contact, EP 3.1.9 Silicone Elastomer for Closures a
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3/16 in.
Material Silikon (platingehärtet)
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 25 ft.
Schlauchgröße Nr. 25
Farbe Durchscheinend
Härte 50 (Shore A)
Flexibilität Biegeradius 4xAD
Produkttyp Flexible Tubing
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.