Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Medienflaschen aus PETG ohne Verschluss: Steril, in Schrumpffolie verpackt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10029112
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
200 Stück
24 Stück
280 Stück
40 Stück
60 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10029112 250 ml 38 bis 430 mm 60 Stück
10212673 30 ml 20 bis 415 mm 280 Stück
10447043 60 ml 24 bis 415 mm 200 Stück
10394093 125 ml 38 bis 430 mm -
10562225 500 ml 38 bis 430 mm 40 Stück
10707273 1 l 38 bis 430 mm 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10029112 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3420240250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nalgene Rechteckige PETG-Medienflaschen eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Die dickwandigen und haltbaren Flaschen sind für den Einsatz in Abfüllanlagen konzipiert.
Die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene PETG-Medienflaschen eignen sich zum Verpacken und Versenden von flüssigen Medien, Puffern und Seren. Diese dickwandigen und langlebigen Flaschen sind zur Verwendung in Abfüllanlagen vorgesehen. Die passenden Verschlüsse sind separat erhältlich.
Eigenschaften:
  • Dickwandig und haltbar
  • Bruchsicher
  • Hervorragende Eigenschaften als Gas-Barriere
  • Steril
    10-6
    SAL-Wert
  • Eingeformte Graduierungen
  • Verschlüsse separat lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Medienflaschen ohne Verschluss
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.3 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,1 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fülllinien
Material PETG
Anzahl pro Karton 60
Anzahl pro Packung 30
Sterilität Steril
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Fit for Purpose Steril
Höhe (metrisch) 146 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,75 in.
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 59 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.