Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Artikelnummer. p-9078026
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
500 ml
1 l
2 l
5 l
Enthält:
Halsgriff
Polyethylen-Griff
Seitengriff
Menge:
14 x 5 Flaschen
20 Flaschen
20 x 5 Flaschen
4 x 5 Flaschen
6 Flaschen
7 x 5 Flaschen
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
35 Stück
6 Stück
70 Stück
Artikelnummer. 16410591
Marke: Thermo Scientific™ 38302542
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nalgene PETG Low Particulate Biotainer Bottles are certified clean to USP <788> standards, making them an excellent solution for biological and pharmaceutical manufacturing.
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
  • Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt
  • Zertifizierte Reinheit, validiert nach USP 788
  • Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren vorgesehen
  • < 0,5 EU/ml Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable, Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4.23 fl. oz., 4,23 fl. oz.
Zertifizierung/Konformität USP <778>, USP 788
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussauskleidung LDPE
Farbe Durchsichtig
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 mm
Außendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product, Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Enthält Seitengriff
Material PETG
Außendurchmesser (metrisch) 52 mm
Anzahl pro Karton 100/Karton
Anzahl pro Packung 5/Pk.
Menge 20 x 5 Flaschen
Höhe (metrisch) 105 mm
Sterilität Steril
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Produkttyp Biotainer
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Niedriger Partikelgehalt USP <788> (Low particulate)
Durchmesser (metrisch) 52 mm
Arbeitsablaufschritt Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.