Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Artikelnummer. 16430601
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
500 ml
1 l
2 l
5 l
Enthält:
Halsgriff
Polyethylen-Griff
Seitengriff
Menge:
14 x 5 Flaschen
20 Flaschen
20 x 5 Flaschen
4 x 5 Flaschen
6 Flaschen
7 x 5 Flaschen
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
35 Stück
6 Stück
70 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält Menge unitSize
16430601 5 l Halsgriff 6 Flaschen 6 Stück
16410591 125 mL Seitengriff 20 x 5 Flaschen 100 Stück
16400591 500 ml Seitengriff 14 x 5 Flaschen 70 Stück
16430591 1 l Seitengriff 7 x 5 Flaschen 35 Stück
16460591 2 l Seitengriff 4 x 5 Flaschen 20 Stück
16450591 2 l Seitengriff 20 Flaschen 20 Stück
16420601 5 l Polyethylen-Griff 6 Flaschen 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16430601 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 38341542
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nalgene PETG Low Particulate Biotainer Bottles are certified clean to USP <788> standards, making them an excellent solution for biological and pharmaceutical manufacturing.
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
  • Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt
  • Zertifizierte Reinheit, validiert nach USP 788
  • Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren vorgesehen
  • < 0,5 EU/ml Endotoxin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable, Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 5 l
Kapazität (angloamerikanisch) 169.07 fl. oz., 169,07 fl. oz.
Zertifizierung/Konformität USP <778>, USP 788
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussauskleidung LDPE
Farbe Durchsichtig
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 48 mm
Außendurchmesser (metrisch) Hals 48 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product, Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Enthält Halsgriff
Material PETG
Außendurchmesser (metrisch) 166 mm
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung Je 1
Menge 6 Flaschen
Höhe (metrisch) 299 mm
Sterilität Steril
Länge (angloamerikanisch) 21,375 in.
Produkttyp Biotainer
Breite (angloamerikanisch) 14,75 in.
Niedriger Partikelgehalt USP <788> (Low particulate)
Durchmesser (metrisch) 166 mm
Arbeitsablaufschritt Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.