Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Low Particulate Biotainer Bottles
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
500 ml
1 l
2 l
5 l
Enthält:
Halsgriff
Polyethylen-Griff
Seitengriff
Menge:
14 x 5 Flaschen
20 Flaschen
20 x 5 Flaschen
4 x 5 Flaschen
6 Flaschen
7 x 5 Flaschen
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
35 Stück
6 Stück
70 Stück
Beschreibung
Specifically designed for pharmaceutical and biological manufacturing, Thermo Scientific™ Nalgene™ Certified Clean PETG Biotainer™ Bottles reduce the risk of carry-over contamination.
- Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt
- Zertifizierte Reinheit, validiert nach USP 788
- Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische Verfahren vorgesehen
- < 0,5 EU/ml Endotoxin
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable, Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 16.9 fl. oz., 16,9 fl. oz. |
| Zertifizierung/Konformität | USP <778>, USP 788 |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Verschlussauskleidung | LDPE |
| Farbe | Durchsichtig |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlussgröße | 38 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product, Speziell für die Herstellung pharmazeutischer und biologischer Arzneimittel entwickelt, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation , Validation Testing, Drug Substance, Drug Product |
| Mehr anzeigen |