Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen
Artikelnummer. 16410631
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
500 mL
1 L
2 L
Packungsgröße:
100 Stück
20 Stück
35 Stück
70 Stück
Artikelnummer. 16410631
Marke: Thermo Scientific™ CEN311042
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ PETG-Flaschen, ideal für die Langzeitlagerung von pH-empfindlichen Materialien
ulliVerschlüsse mit Einlagen aus Polyethylenschaum sorgen für Auslaufsicherheit./liliDie Produkte werden mit USP-Injektionswasser gewaschen./liliWird in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 gehandhabt, um Produkte mit extrem geringer Partikelbildung herzustellen./liliZertifiziert und getestet auf einen Partikelgehalt von weniger als 1/3 entsprechend der zulässigen Grenzwerte gemäß USP 788, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken./liliSterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren von Behälter/Verschluss/liliEnthält zwei heißversiegelte Sterilbarrieren zum Schutz des Produkts vor dem Gebrauch./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 L
Kapazität (angloamerikanisch) 33,8 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.8 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,46 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 37 mm
Material PETG
Anzahl pro Karton 35
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -40°bis 70 °C
Gewicht (angloamerikanisch) 17,1 lb.
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI, nicht-zytotoxisch, USP <661>, nicht-pyrogenisch, FDA 21CFR 177.1315
Öffnung Eng
Form Square
Höhe (metrisch) 201 mm
Produkttyp Viereckige Flasche
Breite (angloamerikanisch) 20 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7,9 in.
Verschlussgröße 48 mm
Durchmesser (metrisch) 98 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar