Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ pharmazeutisch zertifiziert reine Validierungsflasche
Thermo Scientific™ Nalgene™ pharmazeutisch zertifiziert reine Validierungsflasche für die Lagerung hochwertiger pharmazeutischer Proben
3260.00 CHF - 6170.00 CHF
Spezifikation
Color | Durchsichtig |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Lagerung und Transport von Flüssigkeiten |
Material | Polycarbonat |
Esterilidad | Steril |
Certificaciones/conformidad | USP 788 |
Produktcode | Marke | Capacidad (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Capacidad (métrico) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16450601
|
Thermo Scientific™
383500-05 |
5 mL |
6170.00 CHF
416 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16460601
|
Thermo Scientific™
383500-20 |
20 mL |
3260.00 CHF
504 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die Produkte werden mit Wasser zur Injektion gemäß USP gereinigt und nach dem Waschen in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 weiterverarbeitet, um diese extrem partikelarmen Produkte herzustellen. Zertifiziert und zwischen Chargen darauf getestet, dass der Partikelgehalt weniger als 1/3 der gemäß den Vorgaben nach USP <788> zulässigen Grenzwerte beträgt, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken. Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren des Behälters/Verschlusses, einschließlich zweier hitzeversiegelten sterilen Barrieren zum Schutz des Produkts vor der Verwendung
- Perfekt für die Lagerung von Qualitätssicherungschargen hochwertiger Pharmazeutika
- Die Flaschen mit kleinem Volumen bestehen aus den gleichen Materialien wie die größeren Behälter, erfordern jedoch geringere Mengen an teuren Reagenzien bei Validierungstests.
- Validiert gemäß USP 788
- Stoßfest
- <5 EU/ml Endotoxin
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polycarbonat | |
USP 788 | |
Validation Bottle |
Lagerung und Transport von Flüssigkeiten | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
20 mm |