Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ lichtundurchlässige braune HDPE-Diagnostikflaschen ohne Verschluss: Großpackung, 15 ml
Artikelnummer. p-4521867
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
Halsausführung:
13 bis 415 mm
20 bis 415 mm
20 – 415 mm
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 30117593
Marke: Thermo Scientific™ 3620049125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern und versenden Sie leicht empfindliche Diagnoseproben und wertvolle Reagenzien in kleinen Mengen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ braune HDPE-Diagnostikflaschen.
Die braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE, die in vielen Test-Kits und kleinvolumigen Anwendungen eingesetzt werden, eignen sich zur sicheren Lagerung und zum Versand von kleinen Mengen an lichtempfindlichen diagnostischen Proben und wertvollen Reagenzien. Diese lichtundurchlässigen, braunen Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind für die Verwendung mit lichtempfindlichen Reagenzien vorgesehen und werden ohne Verschlüsse geliefert, damit sie mit verschiedenfarbigen Verschlüssen kombiniert werden können (Kat.- Nr. 362150 Serie).
  • Unsteril
  • Die beständigen, gleichmäßigen Wände sind riss- und stoßfest.
  • Auslaufsicher† bei Verwendung mit entsprechendem Verschluss (separat bestellbar)
Bestellinformationen:
Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. Karton à 2.000 Stück. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,125 oz., 4 ml
Kapazität (metrisch) 4 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.125 oz.
Farbe Braun
Beschreibung 3.4 ml, 20-415 Mündung, Großpackung
Innendurchmesser (metrisch) Hals 8 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Sterilität Unsteril
Halsausführung 13 bis 415 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Nein
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 41 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Breite (angloamerikanisch) 0,62 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,61 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 13-415 mm
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.