Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon-Zentrifugenröhrchen mit Schraubverschlüssen
Beschreibung
Mit den robusten, durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polysulfon-Zentrifugenröhrchen mit verbesserter Beständigkeit gegen Säuren und Basen erkennen Sie den Inhalt leicht. Röhrchen sind mit Dichtungsverschlüssen erhältlich.
Eigenschaften:
- Runder Boden für Hochgeschwindigkeitsrotoren
- Durchsichtig, mit strohfarbenem Schimmer
- Für den Einsatz bis 50.000 x g in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
- 3115-0030 und 3115-0050 umfassen einsatzfreie Schraubverschlüsse aus Polypropylen – einfach zu reinigen und auslaufsichere† Funktion bei normaler Verwendung für die meisten Drehzahlen unter 10.000 x g
- Zur Gewährleistung der Auslaufsicherheit bei Drehzahlen > 10.000 x g die (gesondert erhältlichen) Schraubverschlusssätze verwenden
Bestellinformationen:
Dichtungsverschlüsse gesondert erhältlich (Bestellnr. DS3131-Serie). Kat.- 3115-0050 hat ein Volumen bis zum Rand von nur 42 ml, ist aber so konzipiert, dass es in den Standardrotor passt.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polysulfon |
| Anzahl pro Karton | 100 |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Form | Rund |
| Länge (metrisch) | 107,2 mm |
| Bodenform | Rund |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.