Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ naturfarbene PPCO-Diagnostikflaschen ohne Verschluss: Großpackung
Artikelnummer. 30117591
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3,4 mL
8 mL
15 ml
Halsausführung:
13mm
20mm
Packungsgröße:
2000 Stück
Artikelnummer. 30117591
Marke: Thermo Scientific™ 3620069125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese PPCO-Diagnostikflaschen ermöglichen eine sichere Lagerung und Handhabung von Testkits und vielen kleinvolumigen Anwendungen und eignen sich für die Probenlagerung und den Transport von kleinen Reagenzienmengen.
Die naturfarbenen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Diagnostikflaschen ermöglichen eine sichere Lagerung und Handhabung von Testkits und vielen kleinvolumigen Anwendungen und eignen sich für die Probenlagerung und den Transport von kleinen Volumina wertvoller Reagenzien. Diese Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind robust und haben gleichmäßige Wände, die widerstandsfähig gegen Risse oder Löcher sind. Sie werden ohne Verschlüsse geliefert und können mit verschiedenfarbigen Verschlüssen kombiniert werden (Bestell-Nr. 362150 Serie).
Merkmale:
  • Nicht steril
  • Naturfarbenes durchscheinendes PPCO bietet hervorragende chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Auslaufsicher† bei Verwendung mit entsprechendem Verschluss (separat bestellbar)
Bestellinformationen:
Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. Karton à 2000 Stück. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,125 oz., 3,4 ml
Kapazität (metrisch) 3,4 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,125 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 8mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Sterilität Unsteril
Halsausführung 13mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 41 mm
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Breite (angloamerikanisch) 0,62 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,61 Zoll
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.