Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen mit Verschluss; naturfarbenes PPCO, Großpackung
Catalog Number 10131193
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
Halsausführung:
13 – 415 mm
20–415 mm
Entnehmen, lagern und versenden Sie kleine Volumina wertvoller Reagenzien in diesen autoklavierbaren Flaschen, die bei Testkits und zahlreichen Anwendungen mit kleinem Volumen benutzt werden können.
Thermo Scientific™ Nalgene PPCO Diagnostikflaschen mit Polypropylen-Verschlüssen kommen in Testkits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen zum Einsatz.
Diagnostikflaschen können zur Probelagerung und zum Versand kleinvolumiger wertvoller Reagenzien eingesetzt werden.
Merkmale:
  • Nicht steril
  • Autoklavierbar
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert. Karton à 2.000 Stück.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 4 ml
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,61 in.
Höhe (metrisch) 41 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Produkttyp Diagnostik-Flasche
Kapazität (metrisch) 4 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,125 oz.
Farbe Durchscheinend
Innendurchmesser (metrisch) Hals 8 mm
Material PPCO
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Sterilität Unsteril
Halsausführung 13 – 415 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Öffnung Eng
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. †Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.