Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521533
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Produkttyp:
Ausgusskappe
Ersatzkappe
Mit Steigrohr und -halterung
Verschluss
Farbe:
Bernsteinfarben
Naturfarben
Weiß
natürlich
Packungsgröße:
12 Stück
2 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 10586551
Marke: Thermo Scientific™ 7121510200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen werden passend zu Nalgene Eng- und Weithalsflaschen gefertigt.
Setzen Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Enghalsflaschen und Weithalsflaschen auf Nalgene Enghalsflaschen und Weithalsflaschen.
  • Passen auf Nalgene Enghals- und Weithalsflaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Flaschen-Ersatzverschlüsse
Material HDPE
Anzahl pro Karton 12
Gewindegröße (metrisch) 20 mm
Öffnung Eng
Form Rund
Produkttyp Ersatzkappe
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Enghals- und Weithalsflaschen
† Der Begriff auslaufsicher wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt werden und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.