Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen
Beschreibung
Setzen Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Enghalsflaschen und Weithalsflaschen auf Nalgene Enghalsflaschen und Weithalsflaschen.
- Passen auf Nalgene Enghals- und Weithalsflaschen
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 53 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Nalgene Enghals- und Weithalsflaschen |
Produkttyp | Verschluss |
Farbe | natürlich |
Beschreibung | Flaschen-Ersatzverschlüsse |
Material | PP |
Anzahl pro Karton | 12 |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Schmal, breit |
† Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt werden und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.