Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen aus PPCO mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Enghals-Verpackungsflaschen aus PPCO sind robust und für Verpackungszwecke konzipiert; werden mit Schraubverschlüssen geliefert.
Das Design für Enghals-Verpackungsflaschen ist für Lagerung, Versand und Verpackung von Flüssigkeiten optimiert.
- Naturfarbenes, durchscheinendes Polypropylen Copolymer
- Polypropylen-Schraubverschlüsse
- Autoklavierbar
- Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 30 ml (1 oz.) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 20 bis 415 mm |
Verschlusstyp | Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt) |
Durchmesser (metrisch) | 34 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 5,23 in. (mit Verschluss); 5,14 in. (ohne Verschluss) |
Höhe (metrisch) | 61 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 1,35 in. |
Produkttyp | Verpackungsflasche |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung “auslaufsicher” gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.