Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen aus PPCO mit Verschluss: Großpackung
Catalog Number 10690714
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Lagern, versenden und verpacken Sie Flüssigkeiten in diesen robusten Enghalsflaschen mit Polypropylenverschluss, die speziell für Verpackungszwecke entwickelt wurden.
Thermo Scientific Nalgene Enghals-Verpackungsflaschen aus PPCO sind robust und für Verpackungszwecke konzipiert; werden mit Schraubverschlüssen geliefert.
Das Design für Enghals-Verpackungsflaschen ist für Lagerung, Versand und Verpackung von Flüssigkeiten optimiert.
Eigenschaften:
  • Naturfarbenes, durchscheinendes Polypropylen Copolymer
  • Polypropylen-Schraubverschlüsse
  • Autoklavierbar
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 415 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,23 in. (mit Verschluss); 5,14 in. (ohne Verschluss)
Höhe (metrisch) 61 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,35 in.
Produkttyp Verpackungsflasche
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Enghals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material PPCO
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Verschlussfarbe Naturfarben, durchscheinend
Halsausführung 20mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt.Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. † Die Bezeichnung “auslaufsicher” gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.