Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lichtundurchlässige braune Enghals-Verpackungsflaschen, HDPE, ohne Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10304343
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
125 ml
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10304343
Marke: Thermo Scientific™ 3620850001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese undurchsichtigen, braunen Verpackungsflaschen erfüllen die Anforderungen an lichtbeständige Behälter gemäß der neuesten USP-Ausgabe und eignen sich zum Schutz lichtempfindlicher Produkte.
Die braunen Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen aus lichtundurchlässigem HDPE schützen lichtempfindliche Reagenzien. Sie werden ohne Verschlüsse geliefert. Die passenden Verschlüsse sind in verschiedenen Farben erhältlich (Kat. Nr. 362150 Serie). Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte erfüllen die Anforderungen des US-Arzneimittelbuches USP (neueste Ausgabe) an lichtbeständige Behälter.
  • Auslaufsicher† mit entsprechenden Nalgene Verschlüssen
Bestellinformationen:
Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Braun
Beschreibung Enghals-Verpackungsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Verschlussfarbe Braun
Halsausführung 20 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Das Produkt erfüllt die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Enghals-Verpackungsflasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Verschlusstyp Schraube (Großpackung, nicht zusammengesetzt)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.