Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10333981
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8mL
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
500mL
1 l
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
38–430 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
72 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10333981 1 l 38–430 mm 6 Stück
10404051 8mL 20 mm 12 Stück
11724264 15 ml 20 mm 72 Stück
10420391 30 ml 20 mm 12 Stück
10799041 60 ml 20 mm 12 Stück
10054380 125 ml 24 mm 12 Stück
10040681 250 ml 24 mm 12 Stück
10242091 500 ml 28 mm 12 Stück
10693442 500mL 38 bis 430 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10333981 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20030032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.03 CHF
    25.88 CHF / 6 Stück
    Sparen 3.15 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss durch.
Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss, die nur einen sehr geringen Gehalt an Spurenelementen aufweisen, durch. Die Flaschen bieten hervorragende Sicht auf den Inhalt, hervorragende chemische Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole und sind garantiert auslaufsicher†.
Eigenschaften:
  • Vielseitige Flasche mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegen die meisten Säuren, Basen und Alkohole
  • Geeignet zur Langzeitlagerung im Tiefkühlgerät bis -100 °C (-148 °F)
  • Durchscheinendes Material ermöglicht eine einfache Beobachtung des Füllstands
  • Verschlüsse ohne Einlagen sorgen für hervorragende Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Reagenzien kontaminieren können.
Hinweis:
Nalgene LDPE-, HDPE-, PP- und PMP-Behälter können für die Langzeitlagerung verwendet, sollten jedoch keiner direkten UV-Einstrahlung ausgesetzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml, 32 oz.
Kapazität (metrisch) 1 l
Farbe Naturfarben
Beschreibung Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27 mm
Material LDPE
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 6
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 38 mm
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 216 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38–430 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Produkttyp Enghalsflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.