Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen aus HDPE ohne Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Setzen Sie auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen ohne Verschluss und aus naturfarbenem, durchscheinendem Polyethylen hoher Dichte. Diese Flaschen werden in Großpackungen geliefert und sind auslaufsicher†, wenn sie mit Nalgene Verschlüssen verwendet werden (separat erhältlich).
Bestellinformationen:
Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 30 ml (1 oz.) |
Verschlussgröße | 20 bis 415 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss (separat zu bestellen) |
Durchmesser (metrisch) | 34 mm |
Höhe (metrisch) | 61 mm |
Produkttyp | Enghalsflasche |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
Beschreibung | Enghals-Verpackungsflaschen ohne Verschluss |
Mehr anzeigen |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. †Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.