Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen aus HDPE ohne Verschluss: Großpackung
Catalog Number 10787103
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diese Verpackungsflaschen ohne Verschlüsse aus natürlichem, lichtdurchlässigem HDPE sind mit einer engen Öffnung versehen.
Setzen Sie auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals-Verpackungsflaschen ohne Verschluss und aus naturfarbenem, durchscheinendem Polyethylen hoher Dichte. Diese Flaschen werden in Großpackungen geliefert und sind auslaufsicher†, wenn sie mit Nalgene Verschlüssen verwendet werden (separat erhältlich).
Bestellinformationen:
Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussgröße 20 bis 415 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss (separat zu bestellen)
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Enghals-Verpackungsflaschen ohne Verschluss
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Halsausführung 20 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Nein
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. †Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.