Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-IP2-Enghalsflaschen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521760
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Verschlussgröße:
20-415 mm
20 - 415 mm
24-415 mm
24 – 415 mm
28 – 415 mm
38 – 430 mm
38–430 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
24 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 11379694
Marke: Thermo Scientific™ 20990001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nutzen Sie diese Versandflaschen zur Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von Kombinationsverpackungen. Sie sind widerstandsfähig gegen Risse und Schlagschäden, die bei Transportstößen entstehen könnten.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Enghalsflaschen aus HDPE als Innenbehälter für die Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von Kombinationsverpackungen. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind sicher, wirtschaftlich und widerstandsfähig gegen Risse und Schlagschäden, die bei Transportstößen entstehen könnten.
  • Strapazierfähige Wände widerstehen Rissen und Löchern
  • Auslaufsicher†, jede Charge wird bei 103 kPa (15 psi) auf Auslaufen getestet
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschlüsse † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Enghalsflaschen Passport IP2
Durchmesser (angloamerikanisch) 34 mm
Außendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm (innen), 34 mm (außen)
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Enthält Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP)
Höhe (metrisch) mit Verschluss 61 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 12
Zertifizierung/Konformität Erfüllt IATA Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter, Abschnitt 5.0.2.9.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp IP2-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-415 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.