Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-IP2-Enghalsflaschen
Beskrivelse
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Enghalsflaschen aus HDPE als Innenbehälter für die Entwicklung, Produktion und Zertifizierung von Kombinationsverpackungen. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind sicher, wirtschaftlich und widerstandsfähig gegen Risse und Schlagschäden, die bei Transportstößen entstehen könnten.
- Strapazierfähige Wände widerstehen Rissen und Löchern
- Auslaufsicher†, jede Charge wird bei 103 kPa (15 psi) auf Auslaufen getestet
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Schraubverschlüsse † Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Tekniske data
Tekniske data
| Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Beschreibung | Enghalsflaschen Passport IP2 |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 61 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm (innen), 61 mm (außen) |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 18 mm |
| Enthält | Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP) |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 133 mm |
| Material | HDPE |
| Vis mere |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.