Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521758
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
28 bis 415 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10252673 30 mL 20 bis 415 mm 1000 Stück
11329794 125 mL 24 bis 415 mm 500 Stück
10141143 250 mL 24 bis 415 mm 250 Stück
10522045 500 mL 28 bis 415 mm -
10272673 1000 mL 38 bis 430 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10252673 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3120990001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Versenden und lagern Sie Flüssigreagenzien in diesen hochdichten, langlebigen Polyethylen-Verschlussflaschen. Empfohlen für Kunden, die ihre eigene Kombinationsverpackung entwerfen, bauen und zertifizieren.
Versenden Sie flüssige Reagenzien in den robusten Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-IP2-Enghalsverschlussflaschen. Die Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind eine sichere, wirtschaftliche Lösung für Kunden, die Ihre eigenen Kombinationsverpackungen entwickeln, produzieren und zertifizieren.
Haltbare Flaschen für den Transport von flüssigen Reagenzien
  • HDPE-Flasche mit PP-Verschluss, Großpackung
  • Enghalsflasche
  • Erfüllen IATA- und ICAO-Vorschriften
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden lose in getrennten Polybeuteln im selben Karton geliefert
Empfohlen für:
Für Aufbewahrung und Transport flüssiger Reagenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung IP2 Enghalsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Innendurchmesser (metrisch) 14 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung und Transport von Flüssigreagenzien
Höhe (metrisch) mit Verschluss 61 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Die Flaschen sind bei 15 psi (103 kPa) evaluiert gemäß 49 CFR 173.27 (c)(2), ICAO Technische Anweisungen Teil 4; 1.1.6, und IATA-Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter Abschnitt 5.0.2.9.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp IP2-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.