Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10141143
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Verschlussgröße:
20 bis 415 mm
24 bis 415 mm
28 bis 415 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10141143
Marke: Thermo Scientific™ 3120990008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Versenden und lagern Sie Flüssigreagenzien in diesen hochdichten, langlebigen Polyethylen-Verschlussflaschen. Empfohlen für Kunden, die ihre eigene Kombinationsverpackung entwerfen, bauen und zertifizieren.
Versenden Sie flüssige Reagenzien in den robusten Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-IP2-Enghalsverschlussflaschen. Die Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind eine sichere, wirtschaftliche Lösung für Kunden, die Ihre eigenen Kombinationsverpackungen entwickeln, produzieren und zertifizieren.
Haltbare Flaschen für den Transport von flüssigen Reagenzien
  • HDPE-Flasche mit PP-Verschluss, Großpackung
  • Enghalsflasche
  • Erfüllen IATA- und ICAO-Vorschriften
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden lose in getrennten Polybeuteln im selben Karton geliefert
Empfohlen für:
Für Aufbewahrung und Transport flüssiger Reagenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Farbe Durchscheinend
Beschreibung IP2 Enghalsflaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) 18 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahrung und Transport von Flüssigreagenzien
Höhe (metrisch) mit Verschluss 133 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 250
Anzahl pro Packung 250
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Die Flaschen sind bei 15 psi (103 kPa) evaluiert gemäß 49 CFR 173.27 (c)(2), ICAO Technische Anweisungen Teil 4; 1.1.6, und IATA-Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter Abschnitt 5.0.2.9.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 133 mm
Produkttyp IP2-Flasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,2 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.