Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10400343
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
20 mm
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10400343 250 ml 24 mm -
10441781 30 ml 20 mm 72 Stück
10490333 60 ml 20 mm 72 Stück
10253971 125 ml 24 mm 72 Stück
10601722 500 ml 28 mm 48 Stück
10653252 1 l 38 bis 430 mm 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10400343 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 20890008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.02 CHF
    74.08 CHF / 72 Stück
    Sparen 9.94 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sichere Aufbewahrung für Proben und tägliche Arbeitslösungen wie Puffer und Reagenzien mit diesen Economy HDPE-Flaschen, den leichten Versionen der originalen Nalgene Flaschen in Laborqualität.
Sichere Aufbewahrung für Proben und tägliche Arbeitslösungen wie Puffer und Reagenzien mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy HDPE-Enghalsflaschen, den leichten Versionen der originalen Nalgene Flaschen in Laborqualität. Diese Flaschen aus Polyethylen mit hoher Dichte eignen sich für weniger anspruchsvolle, allgemeine Anwendungen und sind garantiert auslaufsicher†.
  • Polypropylen-Verschlusskappen sorgen für Auslaufsicherheit† ohne Einlagen, die Falten werfen, zu Undichtigkeiten führen und Ihre Lösungen kontaminieren können
  • Empfohlen für die Probennahme und Lagerung von täglichen Arbeitslösungen
  • Die Flaschen nehmen am ACT-Label-Programm von My Green Lab für die Nachhaltigkeit, Konsistenz und Transparenz von Produkten teil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Quadratische Economy-Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 72
Anzahl pro Packung 72
Sterilität Unsteril
Verschlussfarbe Naturfarben
Halsausführung 24 mm
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
ACT Label Ja
Höhe (metrisch) 133 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) 5,23 Zoll
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 61 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Günstige Enghalsflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.