Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorierte Flaschen; aus fluoriertem HDPE mit fluoriertem PP-Verschluss, Großpackung
BIOPHARMA
Product Code. 10292623
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 mL
500 mL
1 L
Verschlussgröße:
24 mm
28 mm
38 bis 430 mm
missing translation for 'unitSize':
125 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße missing translation for 'unitSize'
10292623 1 L 38 bis 430 mm 50 Stück
10099442 125 ml 24 mm 500 Stück
11319794 250 mL 24 mm 250 Stück
10110953 500 mL 28 mm 125 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 10292623 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 3120970032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00 CHF
    296.50 CHF / 50 Stück
    Sparen 26.50 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verpacken Sie Lösungsmittel, Öle, Chemikalien und landwirtschaftliche Produkte in dieser Enghalsverschlussflasche aus fluoriertem HDPE. Diese Behälter aus Polyethylen hoher Dichte sind eine kostengünstige Alternative zu Fluoropolymer-Flaschen.
Hergestellt von Nalgene™ für Beständigkeit gegenüber Permeation, Ablösung von Schichten, Geruchsabgabe, Geschmacks- und Geruchsverlust. Thermo Scientific™ Nalgene™ fluorinierte Enghals-HDPE-Flaschen mit Verschluss sind hervorragend für die Aufnahme von Lösungsmitteln, Ölen, Chemikalien und landwirtschaftlichen Produkten geeignet.
Eigenschaften:
  • Fluoriertes Polyethylen hoher Dichte
  • Die gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest
  • Kostengünstige Alternative zu Fluoropolymer-Flaschen.
  • Verschlüsse aus fluoriertem Polypropylen
Bestellinformationen:
Flaschen und Verschlüsse werden separat in Plastikbeuteln verpackt und im gleichen Karton geliefert.
Ein Zertifikat einer Produkt-Stichprobe mit Angaben zur Zytotoxizität, Konformität mit den US-Normen USP Klasse VI und FDA—21 CFR sowie Informationen zu weiteren gesetzgeberischen Anforderungen ist erhältlich bzw. kann über unsere Datenbank für Konformitätsbescheinigungen angefordert werden.
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 1 L
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Fluorinierte Enghals-Flasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 27mm
Material Fluoriertes HDPE
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 50
Sterilität Unsteril
Halsausführung 38 - 430mm
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 216 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) 8,5 in.
Verschlussmaterial Fluoriertes Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 91 mm
Verschlusstyp Kappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 33,81 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Produkttyp Fluorinierte Enghalsflasche