Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Metric Non-Phthalate PVC Tubing
Artikelnummer. 16555150
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,0 mm
5,0 mm
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10,0 mm
12,0 mm
15,0 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6,0 mm
7,0 mm
8,0 mm
9,0 mm
10,0 mm
11,0 mm
12,0 mm
13,0 mm
14,0 mm
16,0 mm
20,0 mm
Gesamtlänge (metrisch):
10 m
25 m
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) unitSize
16555150 8,0 mm 12,0 mm 25 m 1 Stück
16585140 4,0 mm 6,0 mm 25 m 1 Stück
16595140 4,0 mm 7,0 mm 25 m 1 Stück
16505150 5,0 mm 8,0 mm 25 m 1 Stück
16515150 6,0 mm 9,0 mm 25 m 1 Stück
16525150 6,0 mm 10,0 mm 25 m 1 Stück
16535150 7,0 mm 10,0 mm 25 m 1 Stück
16545150 8,0 mm 11,0 mm 25 m 1 Stück
16565150 9,0 mm 13,0 mm 25 m 1 Stück
16575150 10,0 mm 14,0 mm 25 m 1 Stück
16585150 12,0 mm 16,0 mm 25 m 1 Stück
16595150 15,0 mm 20,0 mm 10 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16555150 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 87030812
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit metrischen Fittings eine lecksichere Passform herstellen. Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochqualitativen Harzen und orthophthalatfreien Weichmachern gefertigt. Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS, California Proposition 65
Thermo Scientific™ Nalgene™ metrische transparente PVC-Schläuche ohne Phthalat werden aus hochwertigsten Harzmaterialien hergestellt und haben dieselbe Leistung wie klassische Nalgene 180 Schläuche, sind jedoch frei von DEHP-Weichmachern mit Orthophthalaten. Entspricht FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und entspricht California Proposition 65. Ist widerstandsfähig gegen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Laborchemikalien und verleiht weder Geruch noch Geschmack. Er eignet sich daher ideal für eine Vielzahl von nicht-medialen, allgemeinen Labor-, Forschungs- und pharmazeutischen Anwendungen.
  • Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochwertigsten Harzen und Weichmachern gefertigt
  • Frei von Weichmachern mit Orthophthalaten
  • Erhältlich in metrischen Größen, passend für Ihre Laborgeräte und -instrumente
  • Widerstehen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien – sie sind zudem formstabil
  • Entspricht Tygon™ E-3603 Schläuchen
  • Zur einfachen Identifizierung und Messung mit Innendurchmesser und Vorschriftenkonformität gekennzeichnet sowie in regelmäßigen 12 Zoll-Abständen markiert
  • Härtegrad von 60, Shore A
  • Überträgt keinen Geruch oder Geschmack
  • Kann mit Nalgene Labormarkern beschrieben werden
  • Lässt sich leicht über Glas- und Kunststoffanschlüsse schieben; greift sicher
  • Autoklavierbar/transparent
Compliance
FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und California Proposition 65
Größe 8703-0406 wird nicht gedruckt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Anforderungen von FDA CFR21 für Lebensmittelverpackungen, USP VI, Zytotoxizität, REACH, latexfrei, RoHS und CA Prop 65
Beschreibung Metrischer PVC-Schlauch ohne Phthalat
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,31 in.
Innendurchmesser (metrisch) 8,0 mm
Material PVC
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Außendurchmesser (metrisch) 12,0 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 82 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (angloamerikanisch) 0,08 in.
Dicke (metrisch) 2,0 mm
Verpackungsmenge 1 Schlauchstück 25 m lang
Sterilität Unsteril
Sterilisationsmethode Autoklav, Gas, chemisch
Farbe Durchsichtig
Härte 60 (Shore A)
Flexibility Biegeradius 4xAD
Maximaler Druck 221 KPa bei 23 °C (73 °F), 110 KPa bei 51 °C (125 °F)
Vakuumstärke Sehr niedrig
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71 °C
Produkttyp Flexible Schläuche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nicht für medizinische Zwecke bestimmt.