Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle
Kann verwendet werden mit: Lagerung und Transport von Feststoffen, Pulvern und Flüssigkeiten; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Naturfarben
53.25 CHF - 104.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 – 415 mm
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Feststoffe, Pulver und Flüssigkeiten lagern und transportieren, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10261501
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
2234-0020
10 l
53.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10443491
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
2234-0030
15 L
82.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10667521
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
2234-0050
20 l
104.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lagern und transportieren Sie Flüssigkeiten und Pulver in Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsballonflaschen aus LDPE mit Griffen. Durch die praktische, weite Öffnung sind Reinigung und Entnahme problemlos möglich und auch ein Rührer kann eingeführt werden. Die breitschultrigen Griffe ermöglichen selbst mit Handschuhen ein problemloses Tragen und Entleeren. Die Flaschen werden mit einem auslaufsicheren 100 mm-Schraubverschluss aus weißem PP (Polypropylen) geliefert.
  • Aus Polyethylen geringer Dichte
  • Einfach zu verwenden zur Volumenaufnahme in 1 gal- und 5 l-Schritten graduiert
  • Weite Halsöffnung für Kompatibilität mit oben liegenden Mixern und  für trockene Materialien wie Feststoffe und Pulver geeignet
  • Auslaufsicher†/Nicht autoklavierbar
Garantie: 90 Tage.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
100 – 415 mm
Feststoffe, Pulver und Flüssigkeiten lagern und transportieren, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Je 1
Steril
Polypropylen
Naturfarben
LDPE
Ballonflasche mit Griff
Dokumentation
Product Certifications
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Wide-Mouth Carboy with Handle