Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521780
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Product Code. 10192151
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 23400020
Only null left
Add to basket
Add to basket
Schützen Sie sich mit Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen, einer sicheren Alternative zu Glaskannen, vor Auslauf, Bruch und Kontamination.
Die auslauf- und bruchsicheren Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Sicherheitskannen mit Verschluss schützen den Inhalt vor Kontaminationen und sind eine sichere Alternative zu Glaskannen. Diese Kannen aus Polyethylen niedriger Dichte sind leichter als Glas und verfügen über fest angebrachte Ausgusstüllen und Schraubverschlüsse aus Polypropylen. Die Kannen sind mit einem breiten Schulterhenkel und einem eingelassenen Griff am Boden ausgestattet, die das Ausgießen erleichtern.
  • Komfortables und einfaches Tragen und Ausgießen durch integrierten Henkel an der Schulter und eingelassenen Griff am Boden
  • Eingearbeitete Ausgusstülle reduziert Spritzer; Tüllenverschluss zum Belüften leicht aufdrehen
  • Der befestigte, weiße Polypropylen-Schraubverschluss kann nicht verloren gehen.
  • Auslaufsicher†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Fassungsvermögen 2,5 gal., 10 l
Kapazität (metrisch) 10 l
Kapazität (angloamerikanisch) 2,5 gal .
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Sicherheitskanne
Durchmesser (angloamerikanisch) 9.8 Zoll
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 2.5 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 64 mm
Enthält Integrierter Schultergriff, geformter Bodengriff und eingegossener Ausguss
Material LDPE
Anzahl pro Karton 4
Anzahl pro Packung 1
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 389 mm
Produkttyp Sicherheitskanne
Höhe (angloamerikanisch) 15,3 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83B
Durchmesser (metrisch) 250 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss, angehängt
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.