Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Runde Ballonflasche mit Hahn
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10109120
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 l
10 l
20 l
25 l
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10109120 20 l 1 Stück
10528081 10 l 1 Stück
10492911 4 l 1 Stück
10119120 25 l 1 Stück
10097670 50 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10109120 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 23180050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 CHF
    119.54 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.46 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Kann verwendet werden mit: Sammeln und dispensieren Sie destilliertes Wasser, Säuren und Reagenzien sammeln und dispensieren; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Mit den runden Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Ballonflaschen mit Hahn können Sie destilliertes Wasser, Säuren und Reagenzien sammeln und dispensieren. Die Ballonflaschen aus Polyethylen mit niedriger Dichte haben einen eingearbeiteten Hahnansatz für Komfort, Stabilität und Auslaufsicherheit.
  • Durchgehende Einteilung in Schritten von 1 gal. und 5 l erleichtern das Dosieren.
  • Integrierte Henkel an den Schultern der vier größten Flaschen erleichtern das Tragen
  • Eingearbeiteter Hahnansatz für bessere Haltbarkeit und Auslaufsicherheit
  • Auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Mit Schlaufe an 1 gal. (3,8 l) fassenden Flaschen, alle anderen Größen mit Henkel. Flaschen mit Fassungsvermögen von 1 gal. sind nicht graduiert.
Im Lieferumfang enthalten:
Polypropylen-Hahn-Schraubverschluss und TPE-Dichtung † Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83 B
Farbe Weiß (lichtundurchlässig)
Beschreibung Runde Ballonflaschen mit Hahn
Innendurchmesser (metrisch) Hals 64 mm
Außendurchmesser (metrisch) 286 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Sammeln und dispensieren von destilliertem Wasser, Säuren und Reagenzien
Graduierungen Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten
Höhe (metrisch) mit Verschluss 528 mm
Enthält Integrierte Schultergriffe, eingegossener Hahn
Material LDPE
Anzahl pro Karton 4/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche mit Hahn