Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy Spülflaschen aus LDPE
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4521996
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
24 mm
28 mm
38 – 430 mm
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10709121
Marke: Thermo Scientific™ 24010125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch den festen Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindern Sie ein Lösen beim Zusammendrücken der Nalgene Economy LDPE-Spritzflaschen.
Durch den festen Sitz von Steigrohr und Verschluss kann ein Lösen beim Zusammendrücken der Thermo Scientific™ Nalgene™ Economy LDPE-Spritzflaschen verhindert werden. Diese flexiblen Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte wurden dazu entwickelt, ihren Inhalt durch das obere Ende einer einteiligen Verschluss/Steigrohrhalterung abzugeben, um eine gleichmäßige und auslaufsichere† Funktionsweise zu gewährleisten. Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden.
Eigenschaften:
  • Polypropylen-Schraubverschluss und -Steigrohrhalterung mit PPCO-Steigrohr
  • Die Spitze kann zur Durchflusssteigerung abgeschnitten werden
  • Der feste Sitz von Steigrohr und Verschluss verhindert die Ablösung beim Zusammendrücken der Flasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchscheinend
Enthält Mit Steigrohr und -halterung
Material LDPE
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 6
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 147 mm
Produkttyp Economy Spritzflasche
Höhe (angloamerikanisch) 5,8 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 mm
Durchmesser (metrisch) 50,3 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.