Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene Einsatz (Tropfkontrollspitze) für Tropfflaschen - Großpackung
Dank der präzisen Tropfkontrolle eignen sich LDPE-Dispensierspitzen für Tropfflaschen für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen.
304.97 CHF - 363.32 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | LDPE |
Anzahl pro Karton | 2000 |
Anzahl pro Packung | 2000 |
Zertifizierung/Konformität | Gemäß ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Tropfkontrollspitzen für Tropfflaschen erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10099062
![]() |
Thermo Scientific™
312759-0001 |
40 ul |
385.00 CHF 363.32 CHF / 2000 Stück Sparen 21.68 CHF 5% Rabatt |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
10661294
![]() |
Thermo Scientific™
312758-0001 |
50µL |
308.02 CHF 304.97 CHF / 2000 Stück Sparen 3.05 CHF 0.99% Rabatt |
Verfügbar ab: 30-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
|
|||||
Beschreibung
Führen Sie pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Dispensierspitzen für Tropfflaschen durch. Die Spitzen verfügen über eine präzise Tropfkontrolle und können mit Nalgene LDPE-Tropfflaschen und farbigen PP-Verschlüssen verwendet werden.
- Leicht zusammendrückbare Flaschen, um die kritische Tropfenkontrolle zu gewährleisten
- Für zwei unterschiedliche Tropfengrößen erhältlich (40 µl oder 50 µl)
- Passend für Nalgene Tropfflaschen der Katalognummern 312750 und 312751
Spezifikation
Durchsichtig | |
2000 | |
Gemäß ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Tropfkontrollspitzen für Tropfflaschen erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. | |
40/50 ml | |
Spitzen für Tropfflasche | |
0,65 in. |
LDPE | |
2000 | |
Ja | |
16,5 mm | |
0,39 in. | |
11,22 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.