Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene Einsatz (Tropfkontrollspitze) für Tropfflaschen - Großpackung
Beschreibung
Führen Sie pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen mit Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Dispensierspitzen für Tropfflaschen durch. Die Spitzen verfügen über eine präzise Tropfkontrolle und können mit Nalgene LDPE-Tropfflaschen und farbigen PP-Verschlüssen verwendet werden.
- Polyethylen niederer Dichte
- Erhältlich in zwei Tropfengrößen (40 μl und 50 μl)
- Passend für Nalgene Tropfflaschen 312750 und 312751
- Zur Verwendung mit Nalgene Tropfverschlüssen zur farblichen Kennzeichnung Ihrer Reagenzien
Bestellinformationen:
Dosierspitzen für Tropfflaschen werden als Großpackung mit 2.000/Karton geliefert. Separate Bestellung von Nalgene Tropfflaschen (Kat.-Nr. 312750, 312751) und farbigen Verschlüssen (Kat.-Nr. 312760).
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50µL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,69 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Karton | 2000 |
| Anzahl pro Packung | 2000 |
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß ISO-Norm 13485:2003 hergestellt. Tropfkontrollspitzen für Tropfflaschen erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. |
| Closure Included | Ja |
| Drop Size | 40/50 ml |
| Höhe (metrisch) | 16,5 mm |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.