Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große Abfallbehälter mit Deckel
Thermo Scientific Nalgene große Abfallbehälter sind für zusätzliche Sicherheit mit einem Deckel ausgestattet.
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt US-Standard OSHA 29CFR1910.1030 für die Verwendung als Schutz vor hämatogenen Krankheitserregern.Aufrecht und mit aufgesetztem Deckel autoklavieren. |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Menge | 4/Cs. |
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene große Abfallbehälter sind für zusätzliche Sicherheit mit einem Deckel ausgestattet.
Ideal zum Aufbewahren und Sterilisieren von Abfällen, Kleidung, Geräten, Laborartikeln und kontaminiertem Material.
- Hergestellt aus autoklavierbarem, strapazierfähigem Polypropylen
- Eingelassene Handgriffe
- Erfüllen US-Standard OSHA 29 CFR (Absatz 1910.1030) - hämatogene Krankheitserreger
Spezifikation
Erfüllt US-Standard OSHA 29CFR1910.1030 für die Verwendung als Schutz vor hämatogenen Krankheitserregern.Aufrecht und mit aufgesetztem Deckel autoklavieren. | |
Autoklavierbar | |
4/Cs. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.