Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ sterile Einweg-Ballonflasche aus HDPE Artikelnummer.: 10758851
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ sterile Einweg-Ballonflasche aus HDPE
Artikelnummer. p-9078019
20L, 6 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20L
33 l
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 10758851
Marke: Thermo Scientific™ 3422890050
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene HDPE-Ballonflaschen für Einmalgebrauch erfordern keine Reinigung, keine Vorbereitung, keine Set-Up-Kosten.
Vermeiden Sie mit den gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Ballonflaschen für den Einmalgebrauch die Kosten für die Reinigung, Vorbereitung und das Setup. Die Einweg-Gefäße aus Polyethylen hoher Dichte werden steril geliefert und eignen sich ideal für die Lagerung von sterilen Flüssigkeiten und pharmazeutischen/biotechnologischen Produkten.
Eigenschaften
  • HDPE, Polypropylen-Verschluss
  • Steril
  • Auslaufsicher†
BestellinformationenEinsteckbarer Edelstahlgriff erhältlich (2229-0001)
Mit
PP-Verschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Kapazität (metrisch) 20L
Zertifizierung/Konformität Lebensmitteltauglich, USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83B
Farbe Weiß
Beschreibung HDPE-Ballonflasche (Einweg, steril)
Innendurchmesser (metrisch) Hals 64 mm
Außendurchmesser (metrisch) 284 mm
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Lagerung steriler Flüssigkeiten und pharmazeutischer/biotechnologischer Produkte, Transportation ​
Höhe (metrisch) mit Verschluss 502 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Produkttyp Ballonflasche
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Specification Sheets
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1422562 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum08/04/2025 Artikelnummer342289-0050
Chargennummer1413994 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum19/12/2024 Artikelnummer342289-0050
Chargennummer1422562 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/03/2025 Artikelnummer342289-0050
Chargennummer1300162 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Artikelnummer342289-0050
Chargennummer1285181 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/12/2024 Artikelnummer342289-0050
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157
    Gültig bis zum2025-08-31
    Top-Angebot
    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ sterile Einweg-Ballonflasche aus HDPE >