Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, rechteckige Ballonflasche Artikelnummer.: 10706801
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, rechteckige Ballonflasche
Artikelnummer. p-9078040
9 l, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10706801
Marke: Thermo Scientific™ 22110020
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die breite Öffnung dieser rechteckigen Ballonflaschen aus HDPE vereinfacht Befüllen, Transfer und Reinigung. Sie bestechen durch ihre robuste, platzsparende Konstruktion.
Diese rechteckigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Ballonflaschen aus HDPE ohne Hahn können durch die weite Öffnung problemlos befüllt, umgefüllt und gereinigt werden. Diese robusten, platzsparenden Ballonflaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind mit einer eingegossenen, gut ablesbaren Skala in Litern und Gallonen versehen.
  • Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten für bequemes Dosieren
  • Praktisch für trockene Materialien wie Feststoffe und Pulver
  • Auslaufsicher†
Inhalt:
  • 100 mm-Schraubverschlüsse aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,4 gal.
Kapazität (metrisch) 9 l
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 100 – 415 mm
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 8.5 x 5.75 x 13.5 in. (216 x 146 x 343 mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Praktisch für trockene Materialien wie Feststoffe und Pulver, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Rechteckiger Ballonflasche
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1426526 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/04/2025 Artikelnummer2211-0020
Chargennummer1420638 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/03/2025 Artikelnummer2211-0020
Chargennummer1284925 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Artikelnummer2211-0020
Chargennummer1416627 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/11/2024 Artikelnummer2211-0020
Chargennummer1405843 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/05/2024 Artikelnummer2211-0020
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157
    Gültig bis zum2025-08-31
    Top-Angebot
    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for two minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, rechteckige Ballonflasche >