Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE Quick Disconnects
Beschreibung
Mit Hilfe von Thermo Scientific™ Nalgene™ Schnellverbindungsstücken aus HDPE können Sie zwei Fluidtransportpfade blitzschnell sicher miteinander verbinden. Mit diesen Verbindungsstücken werden die Leitungen durch einfaches Drehen genau passend miteinander verbunden.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Zur Verwendung mit | 1/4 bis 5/16 in. I.D. |
| Verpackungsmenge | 72 |
| Produkttyp | Schnellkupplung |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.