Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril
Diese Verschlüsse mit Farbcodierung ermöglichen eine schnelle Bestimmung. Die in verschiedenen Farben lieferbaren Verschlüsse enthalten keinen O-Ring, der herausfallen und den Inhalt verunreinigen könnte.
Marke: Thermo Scientific™ 362830-0110
Additional Details : Gewicht : 0.46400kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen sind in zahlreichen Farben erhältlich und ermöglichen eine rasche Identifizierung.Die Verschlüsse besitzen keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte.Farbcodierte Einsätze sind frei von toxischen Schwermetallen und kommen nicht mit dem Inhalt der Fläschchen in Berührung.Die Fläschchen und Verschlüsse sind zusammen bei 0,5 bar (7,5 psig) druckgetestet.
Eigenschaften:
- Polyethylen hoher Dichte
- Mit Gewinde, Schraubverschluss
- Nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch
- Unsteril
- Auslaufsicher† bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen
Bestellinformationen:
Nalgene Verschlüsse für Mikro-Verpackungsfläschchen befinden sich in Großpackungen ohne Fläschchen, 500/Innenbeutel, 1.000/Karton. Unsterile Fläschchen müssen gesondert bestellt werden (Kat. Nr. 362800, 362805).
Spezifikation
Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen | |
11 mm | |
Nicht steril | |
500 | |
HDPE | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Verschluss |
Durchsichtig | |
HDPE | |
1000 | |
Nalgene™ | |
Schraubverschluss | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.