Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ beständige HDPE-Flaschen mit Verschluss: Laborpackung
Artikelnummer. 10791421
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
4 l
Verschlussgröße:
53B
83B
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10791421 2 l 53B 2 Stück
10781421 1 l 53B 6 Stück
10606181 4 l 83B 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10791421 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21252000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00 CHF
    33.57 CHF / 2 Stück
    Sparen 7.43 CHF
    18% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lagern und transportieren Sie Flüssigkeiten oder trockene Chemikalien mit diesen großen, dickwandigen Weithalsflaschen, die speziell für besonders intensive Beanspruchung geeignet sind.
Lagern und transportieren Sie Flüssigkeiten oder trockene Chemikalien mit diesen großen, dickwandigen Thermo Scientific™ Nalgene™ beständigen HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss, die speziell für besonders intensive Beanspruchung geeignet sind. Wird als Vorrats- und Auffangbehälter in automatisierten Anlagen verwendet.
  • Auslaufsichere† einsatzlose Verschlüsse aus weißem Polypropylen
Im Lieferumfang enthalten:
Weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2 l
Kapazität (metrisch) 2 l
Farbe Naturfarben
Beschreibung Strapazierfähige Flaschen
Innendurchmesser (metrisch) Hals 39 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 12
Anzahl pro Packung 2
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 260 mm
Breite (angloamerikanisch) 4,72 in.
Höhe (angloamerikanisch) 10,23 in.
Verschlussauskleidung Ohne Dichtungseinlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53B
Durchmesser (metrisch) 119 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss (assembliert)
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 64 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und Verschlüsse entsprechen den Anforderungen nach 21CFR177.1520 für Lebensmittel und Getränke sowie USP-Klasse VI.
Produkttyp Flasche für höchste Beanspruchung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüsse, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen 2 Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne das Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.