Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Diagnostikflaschen aus HDPE mit Verschluss: Großpackung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Diagnostikflaschen ohne Verschlüsse werden in Test-Kits und bei vielen kleinvolumigen Anwendungen eingesetzt.
Diagnostikflaschen eignen sich für die Probenlagerung und den Transport kleinvolumiger, wertvoller Reagenzien. Opaque weiße Flasche für lichtempfindliche Reagenzien. Da diese Flaschen ohne Verschlüsse geliefert werden, können sie mit Verschlüssen unterschiedlicher Farben versehen werden (Kat.- Nr. 362150)
- Nicht steril
- Die haltbaren und gleichmäßigen Wände sind riss- und schlagfest.
- Auslaufsicher† bei Verwendung mit entsprechendem Nalgene Verschluss (muss separat bestellt werden)
Bestellinformationen:
Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. 2.000/Karton. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150)
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 0,125 oz., 4 ml |
| Kapazität (metrisch) | 4 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.125 oz. |
| Farbe | Lichtundurchlässig, weiß |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 8 mm |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 2000 |
| Anzahl pro Packung | 2000 |
| Sterilität | Unsteril |
| Halsausführung | 13 bis 415 mm |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.