Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlüsse: steril, Großpackung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlüsse eignen sich zum Versiegeln von quadratischen PET-/PETG-Medienflaschen und gewährleisten eine zuverlässige und auslaufsichere† Abdichtung. Diese zuverlässigen Verschlüsse aus Polyethylen hoher Dichte sind gammabestrahlt und haben einen SAL-Wert (Sterility Assurance Level) von 10-6.
- Für folgende Gewindegrößen (Hals Innendurchmesser) erhältlich: 20-415 (20 mm), 24-415 (24 mm) und 38-430 (38 mm)
- Ohne tierische Bestandteile
- Passend für Nalgene PET- und PETG-Medienflaschen, die separat ohne Verschluss zu bestellen sind
Hinweis: Die Verschlüsse passen nur auf Thermo Scientific Nalgene Flaschen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Verschlüsse für Medienflaschen |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 280 |
| Anzahl pro Packung | 280 |
| Verpackung | Großpackung |
| Sterilität | Steril |
| Halsausführung | 20-415 |
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, USP <661.1>, nicht zytotoxisch, nicht hämolytisch, nicht pyrogen. |
| Fit for Purpose | Steril |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.