Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Messbecher, niedrige Form
Artikelnummer. 10035831
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 ml
250 mL
600 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10035831 600 mL 1 Stück
10567321 50 mL 1 Stück
10788671 100 ml 1 Stück
10446091 250 mL 1 Stück
10770412 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Nicht für Heizplatten geeignet.
Artikelnummer. 10035831 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 15100600
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nicht für Heizplatten geeignet.
Die robusten und widerstandsfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Becher, niedrige Form, eignen sich für den Gebrauch von -270 °C bis +250 °C und für den Dauergebrauch im Labor.
Die robusten und widerstandsfähigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin PFA-Becher, niedrige Form, eignen sich sind für den Gebrauch von -270 °C bis 250 °C. Sie sind aus chemisch beständigem Perfluoralkoxyharz hergestellt, verfügen über einen dickwandige Konstruktion und sind so ideal für den Dauergebrauch im Labor.
  • Tropfsicheres Design mit einer Ausgießöffnung für eine präzise Kontrolle beim Ausgießen
  • Hohe Beständigkeit gegen die meisten Chemikalien, einschließlich stärkster Schwefel-, Salpeter-, Chrom- und Phosphorsäuren – kontaminiert den Inhalt nicht mit herauslösbaren Substanzen
  • Autoklavierbar/PFA
  • Nicht auf Heizplatten verwenden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung Becher Griffin, niedrige Form, PFA, 600 ml
Kapazität (metrisch) 600 mL
Material PFA
Menge 1 Stück/Packung; 4 Stück/Karton
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Scale Keine Graduierungen
Modell Griffin niedrige Form
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.