Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Fläschchen für die Kryolagerung
- Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Sterile Cryogenic Tubes
Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Sterile Cryogenic Tubes
Artikelnummer. 31935597
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
5 mL
Verschlussfarbe:
Blue
Green
Orange
Purple
Red
Yellow
Modell:
10 x10 System 100
Cryobox 9 x 9
Verpackung:
1000 Tubes
250 Tubes
500 Tubes
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
42 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Modell | Verpackung | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 31935597 | 1 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935556 | 1 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935538 | 1 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935613 | 1 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935583 | 1 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935628 | 1 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935656 | 1.5 mL | Red | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935685 | 1.5 mL | Orange | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935540 | 1.5 mL | Yellow | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935621 | 1.5 mL | Green | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935586 | 1.5 mL | Blue | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935558 | 1.5 mL | Purple | 10 x10 System 100 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935618 | 1.2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935688 | 1.2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935557 | 1.2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935552 | 1.2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935568 | 1.2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935539 | 1.2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935684 | 1.2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935526 | 1.2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935599 | 1.2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935550 | 1.2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935640 | 1.2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935664 | 1.2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935693 | 2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935527 | 2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935573 | 2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935620 | 2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935673 | 2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935690 | 2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 500 Tubes | 500 Stück |
| 31935533 | 2 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935537 | 2 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935682 | 2 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935569 | 2 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935587 | 2 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935619 | 2 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 1000 Tubes | 1000 Stück |
| 31935518 | 5 mL | Red | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 Stück |
| 31935551 | 5 mL | Orange | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 Stück |
| 31935687 | 5 mL | Yellow | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 Stück |
| 31935644 | 5 mL | Green | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 Stück |
| 31935545 | 5 mL | Blue | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 Stück |
| 31935547 | 5 mL | Purple | Cryobox 9 x 9 | 250 Tubes | 250 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
31935597
Lieferant
Thermo Scientific™
Lieferanten-Nr.
50001012RED
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Verfügbar ab: 27-11-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Enhance aseptic techniques with externally threaded Thermo Scientific™ Nalgene™ General Long-Term Storage Cryogenic Tubes. These storage tubes are ideally suited for research and general laboratory storage of high-value and genomic materials down to vapor phase liquid nitrogen temperatures.
Features:
- Large writing areas accommodate more written sample information and graduations for easy visual volume assessment
- Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of Dnase and RNase for genomic applications
- External threading enhances aseptic technique
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
- System 100 tubes offer a more dense storage option (10 x 10) to save precious storage space
- Self-standing tubes for ease of use on the benchtop
- Blank, nonsterile and uncapped tubes available in bulk for less demanding applications
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Red |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (metrisch) | 1 mL |
| Bodenform | Conical (Self-standing) |
| Material | Polypropylene |
| Gewindetyp | External |
| Verpackung | 500 Tubes |
| Modell | Cryobox 9 x 9 |
| Aufnahmevermögen | 81 Tubes |
| Sterilität | Sterile |
| Graduated | Yes |
| Verschlusstyp | Screw Cap |
| Produkttyp | Cryogenic Storage Tube |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |