Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ fluorierte HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss
Artikelnummer. 10320391
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Verschlussgröße:
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10320391 500 ml 53 mm 12 Stück
11359584 125 ml 38 mm 12 Stück
10329970 250 ml 43 mm 12 Stück
10421001 1 l 63 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10320391 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21970016
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersetzen Sie teure Fluorpolymer-Behälter mit diesen fluorierten HDPE-Weithalsflaschen für bessere Barriere-Eigenschaften und reduzierte Lösungsmittelabsorption und -permeation.
Ersetzen Sie teure Fluorpolymer-Behälter mit diesen fluorierten HDPE-Weithalsflaschen für bessere Barriere-Eigenschaften und reduzierte Lösungsmittelabsorption und -permeation. Thermo Scientific™ Nalgene™ fluorierte HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss sind auf der Innen- und Außenseite fluoriert. Die Fluorierung verbessert die Langzeitleistung als Behälter, verhindert Verlust durch Permeation und gewährleistet nur geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen. Eine kostengünstige Alternative zu teuren Behältern aus Fluorpolymer. Einfacher Zugriff durch weite Halsöffnung Garantiert auslaufsicher†
Fluoriert zur Verbesserung der Langzeitleistung und zur Vermeidung von Lösungsmittel-Permeationsverlusten Sichere, beständige und splitter- und durchstoßfeste Wände Auslaufsicher† Lieferumfang: Schraubverschluss aus fluoriertem Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Weithalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44 mm
Material Fluoriertes HDPE
Anzahl pro Karton 48
Anzahl pro Packung 12
Sterilität Unsteril
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 168 mm
Breite (angloamerikanisch) 2,86 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,62 in.
Verschlussmaterial Fluoriertes Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Durchmesser (metrisch) 73 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Kapazität (angloamerikanisch) 16 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität USP Klasse VI; FDA – 21 CFR
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.