Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fluorinated HDPE, Jerry Can with Closure
Beschreibung
Verbessern Sie die Langzeitleistung von Behältern und verhindern Sie einen Verlust durch Permeation mit Thermo Scientific™ Nalgene™ fluorierten Kanistern mit Verschluss, die auf eine starke Beanspruchung ausgelegt sind. Robuste Ausführung, große Standfläche und tiefliegender Schwerpunkt für mehr Stabilität. Die fluorierte Oberfläche (innen und außen) verbessert die Barriereeigenschaften und senkt die Lösungsmittelabsorption. Die rechteckige Form ist ideal für begrenzten Lagerraum geeignet. Der Eingearbeiteter Griff und die Vertiefung im Boden bieten eine bessere Kontrolle beim Ausgießen.
Volumen: 12L
Verschluss: 53Bmm
Masse: 191/229/368mm
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Verschlussfarbe | Weiß |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 53 Bmm |
Verschlusstyp | Schraube |
Farbe | Weiß |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,4 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 37 mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
7459163010 | Konformitätsbescheinigung | 31/07/2025 | 2242-0025 |
7454398010 | Konformitätsbescheinigung | 17/06/2025 | 2242-0025 |
7445012010 | Konformitätsbescheinigung | 31/03/2025 | 2242-0025 |
7141457010-COC | Konformitätsbescheinigung | 12/04/2017 | 2242-0025 |
7216292010 | Konformitätsbescheinigung | 19/07/2017 | 2242-0025 |
Aktionen
-
Thermo Scientific Nalgene
,
Nalgene Critical Environmental
Hochleistungsfähige Verbrauchsmaterialien
Ermöglichen Sie Skalierbarkeit und Erfolg.Aktionscode: 24087Gültig bis zum: 2025-12-31
Tage
82Stunden
21Minuten
27Sekunden
48Neues Angebot Jetzt sparen
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for two minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.