Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Farbige Verschlüsse aus Polypropylen: Großpackung
Die einteiligen Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse aus farbigem Polypropylen für Nalgene 4 ml-Enghalsflaschen verhindern Verschüttungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 362150-5130
Additional Details : Gewicht : 1.43000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10100373
  • 477.00 CHF / 2000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die farbigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Verschlüsse verhindern ein Verschütten des Inhalts. Diese einteiligen Verschlüsse ohne Einlage passen genau auf die Nalgene™ 4 ml-Enghalsflaschen. Sie verfügen über einen integrierten Dichtungsring und eine präzise gearbeitete Rändelung für ein einfaches Greifen und Verschließen.
Merkmale:
  • Bei Verwendung mit Nalgene Enghalsflaschen garantiert auslaufsicher†.
  • Minimieren das Kreuzkontaminationsrisiko
  • Schutz des Inhalts vor UV-Licht bei Verwendung mit undurchsichtigen Flaschen
  • Erhältlich in undurchsichtig weiß, braun, grün, rot und blau für die Farbcodierung
Bestellinformationen:
2.000 Stck./Karton
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
8 mm
0,315 in.
Nalgene 4 ml-Enghalsflaschen
Rot
8 mm
2000
Großpackung
Ja
Rund
Verschluss
16 mm (außen)
Ohne Einlage
13 bis 415 mm
Nalgene farbige Schraubverschlüsse
Polypropylen
2000
Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Verschlüsse erfüllen FDA CFR21 177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Erfüllen die aktuell geltenden Vorschriften der US-Pharmakopöe USP für lichtbeständige Behälter bei Verwendung mit undurchsichtigen Flaschen.
Eine enge
Sonderangebote
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Hinweis:
Nicht auf Heizplatten verwendbar.